3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC302558-1G
PC302558-5G
PC302558-10G
APOSPC302558-1GEA
159
EUR
APOSPC302558-1G
APOSPC302558-5G
APOSPC302558-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula:
C₉H₈BrF₃O MW: 269,06 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18398595 Núm. CAS: 1261828-76-5 UN: 3261 ADR: 8,III |