4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302560-1G PC302560-5G
APOSPC302560-1GEA 226 EUR
APOSPC302560-1G APOSPC302560-5G
4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₈H₅F₃O₃
MW: 206.12 g/mol
Pto. de fusión: 135…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832367
Núm. CAS: 1214347-60-0