4-(Difluorometoxi)-2-fluorobencil bromuro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302561-1G PC302561-5G PC302561-10G
APOSPC302561-1GEA 115 EUR
APOSPC302561-1G APOSPC302561-5G APOSPC302561-10G
4-(Difluorometoxi)-2-fluorobencil bromuro 97%
4-(Difluorometoxi)-2-fluorobencil bromuro
Formula: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832360
Núm. CAS: 1017779-33-7
UN: 3265
ADR: 8,II