4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
PC302565-1G PC302565-5G
APOSPC302565-1GEA 116 EUR
APOSPC302565-1G APOSPC302565-5G
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formula: C₁₂H₁₃F₂NO
MW: 225,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201022
Núm. CAS: 1373921-02-8