4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC302566-1G
PC302566-5G
PC302566-10G
APOSPC302566-1GEA
116
EUR
APOSPC302566-1G
APOSPC302566-5G
APOSPC302566-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula:
C₈H₅BrClF₃O MW: 289,48 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18393833 Núm. CAS: 1261606-06-7 UN: 3265 ADR: 8,III |