4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302569-1G PC302569-5G
APOSPC302569-1GEA 116 EUR
APOSPC302569-1G APOSPC302569-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide
Formula: C₈H₇ClFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19687206
Núm. CAS: 1323966-12-6