4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
PC302571-1G PC302571-250MG PC302571-5G
APOSPC302571-1GEA 190 EUR
APOSPC302571-1G APOSPC302571-250MG APOSPC302571-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₇BrClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19687182
Núm. CAS: 1323966-35-3
UN: 3261
ADR: 8,III