4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302573-25G PC302573-5G PC302573-50G
APOSPC302573-25GEA 449 EUR
APOSPC302573-25G APOSPC302573-5G APOSPC302573-50G
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrClF₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660314
Núm. CAS: 886503-38-4
UN: 3261
ADR: 8,III