4-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302574-10G PC302574-5G PC302574-1G PC302574-25G
APOSPC302574-10GEA 582 EUR
APOSPC302574-10G APOSPC302574-5G APOSPC302574-1G APOSPC302574-25G
4-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
4-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,5479 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11553555
Núm. CAS: 1160573-20-5