4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302579-1G PC302579-5G PC302579-10G
APOSPC302579-1GEA 116 EUR
APOSPC302579-1G APOSPC302579-5G APOSPC302579-10G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide
Formula: C₉H₉BrClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19687186
Núm. CAS: 1323966-30-8