4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302586-5G PC302586-1G
APOSPC302586-5GEA 171 EUR
APOSPC302586-5G APOSPC302586-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₁₀H₈ClF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13196580
Núm. CAS: 647010-69-3