4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-ETHOXY-3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYLAMINE
PC302587-5G PC302587-1G
APOSPC302587-5GEA 185 EUR
APOSPC302587-5G APOSPC302587-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₁₀H₁₂F₃NO
MW: 219,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13196584
Núm. CAS: 1206593-27-2