4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302588-1G PC302588-5G
APOSPC302588-1GEA 136 EUR
APOSPC302588-1G APOSPC302588-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine
Formula: C₉H₁₁F₂NO
MW: 187,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258689
Núm. CAS: 1017779-32-6