4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC302590-1G PC302590-5G
APOSPC302590-1GEA 0 EUR
APOSPC302590-1G APOSPC302590-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₈H₅F₄NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18907236
Núm. CAS: 1323966-41-1