4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302596-10G PC302596-5G PC302596-1G
APOSPC302596-10GEA 371 EUR
APOSPC302596-10G APOSPC302596-5G APOSPC302596-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₆F₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201063
Núm. CAS: 1373921-14-2