4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC302597-10G PC302597-5G
APOSPC302597-10GEA 478 EUR
APOSPC302597-10G APOSPC302597-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₆F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201064
Núm. CAS: 1373920-63-8