4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302598-5G
PC302598-1G
PC302598-25G
APOSPC302598-5GEA
159
EUR
APOSPC302598-5G
APOSPC302598-1G
APOSPC302598-25G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula:
C₉H₆F₃NO₂ Pto. de fusión: 31…33 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06660284 Núm. CAS: 886502-33-6 |