4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302599-1G PC302599-5G PC302599-10G
APOSPC302599-1GEA 116 EUR
APOSPC302599-1G APOSPC302599-5G APOSPC302599-10G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₆ClF₃O₃S
MW: 274,64 g/mol
Pto. de fusión: 57…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519323
Núm. CAS: 775288-85-2
UN: 3261
ADR: 8,III