4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302600-5G PC302600-10G PC302600-1G
APOSPC302600-5GEA 116 EUR
APOSPC302600-5G APOSPC302600-10G APOSPC302600-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025403
Núm. CAS: 98187-17-8
UN: 3265
ADR: 8,II