Ácido (4-metoxi-2-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302601-1G PC302601-5G PC302601-10G
APOSPC302601-1GEA 120 EUR
APOSPC302601-1G APOSPC302601-5G APOSPC302601-10G
Ácido (4-metoxi-2-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Ácido (4-metoxi-2-(trifluorometil)fenil)acético
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234.17 g/mol
Pto. de fusión: 96…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 916420-90-1