4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
PC302603-1G PC302603-5G
APOSPC302603-1GEA 224 EUR
APOSPC302603-1G APOSPC302603-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398486
Núm. CAS: 853771-92-3