Ácido (4-metoxi-3-(trifluorometil)fenil)acético 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC302606-1G PC302606-5G PC302606-10G
APOSPC302606-1GEA 105 EUR
APOSPC302606-1G APOSPC302606-5G APOSPC302606-10G
Ácido (4-metoxi-3-(trifluorometil)fenil)acético 95%
Ácido (4-metoxi-3-(trifluorometil)fenil)acético
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832302
Núm. CAS: 1000566-45-9