4-Metil-3-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302609-1G PC302609-5G PC302609-10G
APOSPC302609-1GEA 180 EUR
APOSPC302609-1G APOSPC302609-5G APOSPC302609-10G
4-Metil-3-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 97%
4-Metil-3-(trifluorometil)fenilacetonitrilo
Formula: C₁₀H₈F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832291
Núm. CAS: 1000526-63-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III