5-(Difluorometoxi)-2-fluorobencil bromuro
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302610-1G PC302610-5G
APOSPC302610-1GEA 259 EUR
APOSPC302610-1G APOSPC302610-5G
5-(Difluorometoxi)-2-fluorobencil bromuro
5-(Difluorometoxi)-2-fluorobencil bromuro
Formula: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832361
Núm. CAS: 1017779-36-0
UN: 3265
ADR: 8,III