5-(Difluorometoxi)-3-fluorobencil bromuro 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302611-1G PC302611-5G
APOSPC302611-1GEA 116 EUR
APOSPC302611-1G APOSPC302611-5G
5-(Difluorometoxi)-3-fluorobencil bromuro 95%
5-(Difluorometoxi)-3-fluorobencil bromuro
Formula: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832362
Núm. CAS: 1017779-39-3
UN: 3265
ADR: 8,III