5-Cloro-2-(trifluorometoxi)bencilo bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302614-1G PC302614-5G
APOSPC302614-1GEA 178 EUR
APOSPC302614-1G APOSPC302614-5G
5-Cloro-2-(trifluorometoxi)bencilo bromuro 98%
5-Cloro-2-(trifluorometoxi)bencilo bromuro
Formula: C₈H₅BrClF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519358
Núm. CAS: 1092461-19-2
UN: 3265
ADR: 8,II