5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302619-1G PC302619-5G PC302619-10G
APOSPC302619-1GEA 116 EUR
APOSPC302619-1G APOSPC302619-5G APOSPC302619-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₄O
MW: 273,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519337
Núm. CAS: 1092460-88-2
UN: 3265
ADR: 8,III