5-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302623-1G PC302623-5G PC302623-10G
APOSPC302623-1GEA 49.3 EUR
APOSPC302623-1G APOSPC302623-5G APOSPC302623-10G
5-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
5-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formula: C₉H₈FNO
Pto. de fusión: 53…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671773
Núm. CAS: 501008-41-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III