6-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302627-25G PC302627-5G
APOSPC302627-25GEA 223 EUR
APOSPC302627-25G APOSPC302627-5G
6-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
6-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃ClF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368118
Núm. CAS: 797791-33-4