6-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid

Proveedor: Apollo Scientific

PC302628-25G PC302628-5G
APOSPC302628-25GEA 435 EUR
APOSPC302628-25G APOSPC302628-5G
6-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
6-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃ClF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368094
Núm. CAS: 887584-84-1

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR