6-Chloro-2,3-difluorobenzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302629-1G PC302629-5G
APOSPC302629-1GEA 116 EUR
APOSPC302629-1G APOSPC302629-5G
6-Chloro-2,3-difluorobenzylamine 98%
6-Chloro-2,3-difluorobenzylamine
Formula: C₇H₆ClF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201055
Núm. CAS: 1373921-11-9