6-Chloro-2,3-difluorophenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-(6-CHLORO-2,3-DIFLUOROPHENYL)ACETIC ACID, 6-CHLORO-2,3-DIFLUOROPHENYLACETIC ACID
PC302631-1G
PC302631-5G
APOSPC302631-1GEA
116
EUR
APOSPC302631-1G
APOSPC302631-5G
6-Chloro-2,3-difluorophenylacetic acid 98%
6-Chloro-2,3-difluorophenylacetic acid
Formula:
C₈H₅ClF₂O₂ MW: 206,57 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368098 Núm. CAS: 887585-13-9 |