6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302632-10G PC302632-5G PC302632-1G PC302632-25G PC302632-100G
APOSPC302632-10GEA 246 EUR
APOSPC302632-10G APOSPC302632-5G APOSPC302632-1G APOSPC302632-25G APOSPC302632-100G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide
Formula: C₈H₇ClFNO₂
MW: 203,60 g/mol
Pto. de fusión: 143…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660354
Núm. CAS: 886761-75-7