(6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302634-1G PC302634-5G PC302634-10G
APOSPC302634-1GEA 60.9 EUR
APOSPC302634-1G APOSPC302634-5G APOSPC302634-10G
(6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₈ClFO₃
Pto. de fusión: 134…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832273
Núm. CAS: 1017777-83-1