6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302635-25G PC302635-5G PC302635-1G
APOSPC302635-25GEA 0 EUR
APOSPC302635-25G APOSPC302635-5G APOSPC302635-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅ClFN
MW: 169,59 g/mol
Pto. de fusión: 56…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660186
Núm. CAS: 886502-19-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III