2,3-Difluoro-4-metoxianilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3-Difluoro-p-anísidina
PC302636-5G PC302636-1G
APOSPC302636-5GEA 194 EUR
APOSPC302636-5G APOSPC302636-1G
2,3-Difluoro-4-metoxianilina 98%
2,3-Difluoro-4-metoxianilina
Formula: C₇H₇F₂NO
MW: 159.14 g/mol
Pto. de fusión: 38…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115986
Núm. CAS: 155020-51-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III