2,3-Difluoro-p-toluidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Difluoro-4-methylaniline
PC302637-5G PC302637-1G
APOSPC302637-5GEA 144 EUR
APOSPC302637-5G APOSPC302637-1G
2,3-Difluoro-p-toluidine
2,3-Difluoro-p-toluidine
Formula: C₇H₇F₂N
MW: 143.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660321
Núm. CAS: 886503-79-3