2-Cloro-3-(trifluorometil)anisol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302638-10G PC302638-5G PC302638-1G
APOSPC302638-10GEA 246 EUR
APOSPC302638-10G APOSPC302638-5G APOSPC302638-1G
2-Cloro-3-(trifluorometil)anisol 98%
2-Cloro-3-(trifluorometil)anisol
Formula: C₈H₆ClF₃O
MW: 210.58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660322
Núm. CAS: 886503-84-0
UN: 3272
ADR: 3 III