2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302640-10G PC302640-5G
APOSPC302640-10GEA 406 EUR
APOSPC302640-10G APOSPC302640-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₇BrClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115945
Núm. CAS: 886499-54-3
UN: 3261
ADR: 8,III