2-Chloro-6-fluoro-3-methylaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302641-10G PC302641-5G
APOSPC302641-10GEA 224 EUR
APOSPC302641-10G APOSPC302641-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylaniline 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylaniline
Formula: C₇H₇ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660170
UN: 2810
ADR: 6.1,III