3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302643-1G PC302643-5G
APOSPC302643-1GEA 180 EUR
APOSPC302643-1G APOSPC302643-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆ClF₃O₃
Pto. de fusión: 42…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660313
Núm. CAS: 433938-70-6