4-Cloro-2-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC302644-5G
PC302644-1G
PC302644-25G
APOSPC302644-5GEA
159
EUR
APOSPC302644-5G
APOSPC302644-1G
APOSPC302644-25G
4-Cloro-2-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
4-Cloro-2-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula:
C₈H₅BrClF₃ MW: 273.48 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115840 Núm. CAS: 886496-75-9 UN: 3265 ADR: 8 II |