4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC302645-1G PC302645-5G PC302645-10G
APOSPC302645-1GEA 50.9 EUR
APOSPC302645-1G APOSPC302645-5G APOSPC302645-10G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆ClF₃O₃
MW: 254,59 g/mol
Pto. de fusión: 61…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660251
Núm. CAS: 886501-02-6