Ácido 4-metoxi-2-(trifluorometoxi)benzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302649-10G PC302649-5G PC302649-1G
APOSPC302649-10GEA 306 EUR
APOSPC302649-10G APOSPC302649-5G APOSPC302649-1G
Ácido 4-metoxi-2-(trifluorometoxi)benzoico 97%
Ácido 4-metoxi-2-(trifluorometoxi)benzoico
Formula: C₉H₇F₃O₄
Pto. de fusión: 99…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660285
Núm. CAS: 886502-37-0