6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302650-5G PC302650-1G
APOSPC302650-5GEA 277 EUR
APOSPC302650-5G APOSPC302650-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₇BrClFO
Pto. de fusión: 47…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115950
Núm. CAS: 886499-73-6
UN: 3261
ADR: 8,II