6-Chloro-2-fluoro-3-methylaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302651-10G PC302651-5G PC302651-1G
APOSPC302651-10GEA 224 EUR
APOSPC302651-10G APOSPC302651-5G APOSPC302651-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylaniline 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylaniline
Formula: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660187
Núm. CAS: 702640-48-0