2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC302652-1G
PC302652-5G
APOSPC302652-1GEA
136
EUR
APOSPC302652-1G
APOSPC302652-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzamide
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzamide
Formula:
C₈H₆F₃NO₂ MW: 205,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16652418 Núm. CAS: 1240256-77-2 |