2,3-Dicloro-6-(trifluorometil)benzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302654-10G PC302654-5G PC302654-1G PC302654-25G
APOSPC302654-10GEA 321 EUR
APOSPC302654-10G APOSPC302654-5G APOSPC302654-1G APOSPC302654-25G
2,3-Dicloro-6-(trifluorometil)benzaldehído 98%
2,3-Dicloro-6-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660273
Núm. CAS: 186517-27-1