2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302655-5G PC302655-1G
APOSPC302655-5GEA 116 EUR
APOSPC302655-5G APOSPC302655-1G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Pto. de fusión: 94…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660270
Núm. CAS: 25922-43-4