2,3-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302656-5G
PC302656-1G
APOSPC302656-5GEA
224
EUR
APOSPC302656-5G
APOSPC302656-1G
2,3-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
2,3-Dichloro-6-fluoroaniline
Formula:
C₇H₄Cl₂F₃N Pto. de fusión: 52…54 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09832261 Núm. CAS: 1017777-51-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |